4-[4-(Methoxycarbonyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-[4(methoxycarbonyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate
OR9698-1G
APOSOR9698-1GEA
125
EUR
APOSOR9698-1G
4-[4-(Methoxycarbonyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
4-[4-(Methoxycarbonyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₈H₂₆N₂O₄ Schmelzpunkt: 72,5…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658976 CAS-Nummer: 844891-11-8 |