(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9699-1G OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA 315 EUR
APOSOR9699-1G APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Formel: C₆H₉NS
Siedepunkt: 42…46 °C/0,1mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06657973
CAS-Nummer: 104163-39-5
UN: 2735
ADR: 8,III