1-[4-Methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Methyl-2-(phenylamino)thiazol-5-yl)ethanone, 5-Acetyl-2-anilino-4-methyl-1,3-thiazole, 5-Acetyl-4-methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazole
OR9700-1G
APOSOR9700-1GEA 58 EUR
APOSOR9700-1G
1-[4-Methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 98%
1-[4-Methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₂N₂OS
Molecular Weight: 232,301 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00129318
CAS-Nummer: 31609-42-4