4-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9704-25G
APOSOR9704-25GEA
157
EUR
APOSOR9704-25G
4-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
4-Ethylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₃ClN₂ Schmelzpunkt: 232…234 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861267 CAS-Nummer: 53661-18-0 |