2-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9710-1G
APOSOR9710-1GEA 0 EUR
APOSOR9710-1G
2-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
2-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₄S₂
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216493
CAS-Nummer: 89265-35-0
UN: 3261
ADR: 8,II