3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9721-5G
APOSOR9721-5GEA
264
EUR
APOSOR9721-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 194…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659077 CAS-Nummer: 108035-47-8 |