3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9722-1G
APOSOR9722-1GEA
101
EUR
APOSOR9722-1G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure 98%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 154…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864484 CAS-Nummer: 264264-33-7 |