3,4-Dichlorthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dichlorbenzolthiol, 3,4-Dichlorbenzol-1-thiol, 3,4-Dichlorphenylmercaptan, 1,2-Dichlor-4-mercaptobenzol
OR9736-25G
APOSOR9736-25GEA
63.8
EUR
APOSOR9736-25G
3,4-Dichlorthiophenol
3,4-Dichlorthiophenol
Formel:
C₆H₄Cl₂S Molecular Weight: 179,07 g/mol Siedepunkt: 119…120 °C/10mmHg Dichte: 1,407 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004840 CAS-Nummer: 5858-17-3 EINECS: 227-485-3 UN: 3334 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...