5-Iodisatin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9765-100G OR9765-25G OR9765-5G
APOSOR9765-100GEA 270 EUR
APOSOR9765-100G APOSOR9765-25G APOSOR9765-5G
5-Iodisatin 97%
5-Iodisatin
Formel: C₈H₄INO₂
Schmelzpunkt: 276…280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016899
CAS-Nummer: 20780-76-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR