Ethyl 1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[5-(Ethoxycarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]benzene, 5-(Ethoxycarbonyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR9786-1G
APOSOR9786-1GEA 81.2 EUR
APOSOR9786-1G
Ethyl 1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95+%
Ethyl 1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 230,262 g/mol
Schmelzpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03933288
CAS-Nummer: 10250-63-2