3-Isopropoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9794-1G
OR9794-5G
APOSOR9794-1GEA
0
EUR
APOSOR9794-1G
APOSOR9794-5G
3-Isopropoxybenzoic acid
3-Isopropoxybenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01922170 CAS-Nummer: 60772-67-0 |