2,5-Di-n-butoxy-4-morpholinobenzenediazonium p-toluenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR98028
APOSOR98028EA
883
EUR
APOSOR98028
2,5-Di-n-butoxy-4-morpholinobenzenediazonium p-toluenesulphonate
2,5-Di-n-butoxy-4-morpholinobenzenediazonium p-toluenesulphonate
Formel:
C₂₅H₃₅N₃O₆S |
CAS-Nummer:
93672-52-7 |