Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Lieferant: Apollo Scientific
OR9809-1G
OR9809-5G
APOSOR9809-1GEA
72.5
EUR
APOSOR9809-1G
APOSOR9809-5G
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel:
C₁₄H₂₀O₅ Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005945 CAS-Nummer: 14098-44-3 |