trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9810-1G
APOSOR9810-1GEA 270 EUR
APOSOR9810-1G
trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanol 95%
trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanol
Formel: C₈H₁₇NO
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258736
CAS-Nummer: 103023-51-4