4-(2-Phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9816-250MG
APOSOR9816-250MGEA
743
EUR
APOSOR9816-250MG
4-(2-Phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 96%
4-(2-Phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₁NO₃ Molecular Weight: 229,24 g/mol Schmelzpunkt: 236 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571500 CAS-Nummer: 478249-37-5 |