1-Methyl-3-(3-nitrophenyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR9822-1G
APOSOR9822-1GEA
265
EUR
APOSOR9822-1G
1-Methyl-3-(3-nitrophenyl)pyrazole
1-Methyl-3-(3-nitrophenyl)pyrazole
Formel:
C₁₀H₉N₃O₂ Molecular Weight: 203,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665958 CAS-Nummer: 886851-64-5 |