2-Butyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR9828-1G
APOSOR9828-1GEA
154
EUR
APOSOR9828-1G
2-Butyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-Butyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₁₂H₁₃N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797384 CAS-Nummer: 100933-81-1 |