6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9830-1G
APOSOR9830-1GEA 81.2 EUR
APOSOR9830-1G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel: C₈H₇ClN₄O
Schmelzpunkt: 228…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797385
CAS-Nummer: 119448-28-1