4-Amino-1-Boc-piperidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR9845-100G OR9845-25G OR9845-5G
APOSOR9845-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9845-100G APOSOR9845-25G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-Boc-piperidin 97%
4-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Siedepunkt: 80 °C/0,037mmHg
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076201
CAS-Nummer: 87120-72-7
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR