3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-{3-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]phenyl}acetamide
OR9862-1G
OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA
364
EUR
APOSOR9862-1G
APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O Molecular Weight: 228.29 g/mol Schmelzpunkt: 127…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659620 CAS-Nummer: 900014-85-9 |