tert-Butyl 4-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
OR9873-250MG
APOSOR9873-250MGEA 34.8 EUR
APOSOR9873-250MG
tert-Butyl 4-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl 4-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₇H₂₄N₂O₄
Molecular Weight: 320,383 g/mol
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200865
CAS-Nummer: 158985-36-5