Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9887-500MG
APOSOR9887-500MGEA 143 EUR
APOSOR9887-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06496222
CAS-Nummer: 69214-22-8