3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxy-5-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR9894-1G
APOSOR9894-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9894-1G
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxy-5-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxy-5-methoxybenzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Molecular Weight: 209,25 g/mol Schmelzpunkt: 140…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03011572 CAS-Nummer: 87743-10-0 |