2-(Chloromethyl)[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9897-1G
APOSOR9897-1GEA 132 EUR
APOSOR9897-1G
2-(Chloromethyl)[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine 95%
2-(Chloromethyl)[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂O
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659615
CAS-Nummer: 110704-34-2