Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9899-25G
APOSOR9899-25GEA 40.6 EUR
APOSOR9899-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat 98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Schmelzpunkt: 172…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00123414
CAS-Nummer: 7210-76-6