2,2'-Dibromacetophenon 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9900-1G OR9900-25G OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA 43.5 EUR
APOSOR9900-1G APOSOR9900-25G APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromacetophenon 90%
2,2'-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Siedepunkt: 90…92 °C/0,02mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044660
CAS-Nummer: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,II