3-Amino-4-chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
OR9905-25G OR9905-5G
APOSOR9905-25GEA 290 EUR
APOSOR9905-25G APOSOR9905-5G
3-Amino-4-chlor-1H-indazol
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₆ClN₃
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00663139
CAS-Nummer: 20925-60-4