tert-Butyl-4-(4-nitrobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4-nitrobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
OR9918-1G
APOSOR9918-1GEA
223
EUR
APOSOR9918-1G
tert-Butyl-4-(4-nitrobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 95+%
tert-Butyl-4-(4-nitrobenzoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel:
C₁₆H₂₁N₃O₅ Molecular Weight: 335,36 g/mol Schmelzpunkt: 144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659593 CAS-Nummer: 509073-62-5 |