5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9929-250MG
APOSOR9929-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9929-250MG
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure 97%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C8H9NO3
Schmelzpunkt: 283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06202342
CAS-Nummer: 253870-02-9