1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9934-1G OR9934-5G OR9934-250MG
APOSOR9934-1GEA 0 EUR
APOSOR9934-1G APOSOR9934-5G APOSOR9934-250MG
1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
1-(4-Bromphenyl)-2-pyrrolidinon
Formel: C₁₀H₁₀BrNO
Schmelzpunkt: 98…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00138502
CAS-Nummer: 7661-32-7