Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 511 EUR
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 125…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010645
CAS-Nummer: 2199-44-2