4-tert-Butyl 2-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9937-1G
APOSOR9937-1GEA 221 EUR
APOSOR9937-1G
4-tert-Butyl 2-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
4-tert-Butyl 2-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formel: C₁₄H₂₁NO₄
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093037
CAS-Nummer: 361380-77-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR