4-Piperidinol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Piperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidin

OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
4-Piperidinol 95%
4-Piperidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 108…114 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005999
CAS-Nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR