Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (Cyclopropylethynyl)trimethylsilane
OR9948-5G
APOSOR9948-5GEA 115 EUR
APOSOR9948-5G
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene 96%
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Formel: C₈H₁₄Si
Molecular Weight: 138,285 g/mol
Siedepunkt: 83 °C/80mmHg
Dichte: 1,2726 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671355
CAS-Nummer: 81166-84-9
UN: 1993
ADR: 3,III