2-Ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Ethylthio)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
OR9951-1G
APOSOR9951-1GEA
58
EUR
APOSOR9951-1G
2-Ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
2-Ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
Formel:
C₄H₆N₂S₃ Molecular Weight: 178,298 g/mol Schmelzpunkt: 120…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00186131 CAS-Nummer: 37147-15-2 |