N-(4-Oxochroman-6-yl)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(3,4-Dihydro-4-oxo-2H-chromen-6-yl)acetamide, 6-Acetamidochroman-4-one
OR9953-1G
APOSOR9953-1GEA
292
EUR
APOSOR9953-1G
N-(4-Oxochroman-6-yl)acetamide 98%
N-(4-Oxochroman-6-yl)acetamide
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Molecular Weight: 205,21 g/mol Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202343 CAS-Nummer: 103646-29-3 |