3-Nitro-L-tyrosin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
OR9954-25G
APOSOR9954-25GEA
78.3
EUR
APOSOR9954-25G
3-Nitro-L-tyrosin 98%
3-Nitro-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀N₂O₅ Molecular Weight: 226.3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007123 CAS-Nummer: 621-44-3 |