L-Cysteine-glutathione disulphide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S)-2-Amino-5-({(2R)-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulphanyl}-1-[(carboxymethyl)amino]-1-oxoprop-2-yl}amino)-5-oxpentanoic acid
OR9955T-10MG
APOSOR9955T-10MGEA 451 EUR
APOSOR9955T-10MG
L-Cysteine-glutathione disulphide
L-Cysteine-glutathione disulphide
Formel: C₁₃H₂₂N₄O₈S₂
Molecular Weight: 426,466 g/mol
Schmelzpunkt: 234 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00269957
CAS-Nummer: 13081-14-6