2-Chlor-5-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9957-100G
APOSOR9957-100GEA 119 EUR
APOSOR9957-100G
2-Chlor-5-nitrophenol 97%
2-Chlor-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 112…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01571825
CAS-Nummer: 619-10-3
EINECS: 210-579-3