4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9967-250MG
APOSOR9967-250MGEA
43.7
EUR
APOSOR9967-250MG
4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
4-Iodo-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
Formel:
C₆H₇IN₂S Molecular Weight: 266,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269295 CAS-Nummer: 16879-42-8 |