3-Chlor-p-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-4-hydroxytoluol, 3-Chlor-4-methylphenol, 1-Chlor-3-hydroxy-6-methylbenzol
OR9971-5G
APOSOR9971-5GEA 21.9 EUR
APOSOR9971-5G
3-Chlor-p-kresol 98%
3-Chlor-p-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 228 °C
Schmelzpunkt: 48…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060319
CAS-Nummer: 615-62-3
EINECS: 210-439-1