α-Brom-m-toluonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9974-100G
OR9974-10G
OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA
203
EUR
APOSOR9974-100G
APOSOR9974-10G
APOSOR9974-25G
α-Brom-m-toluonitril
α-Brom-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Siedepunkt: 130 °C/3,8mmHg Schmelzpunkt: 91…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001809 CAS-Nummer: 28188-41-2 EINECS: 248-890-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...