3,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1-phenyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
OR9983-1G
APOSOR9983-1GEA
173
EUR
APOSOR9983-1G
3,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1-phenyl-1H-pyrazole
3,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Schmelzpunkt: 106…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202725 CAS-Nummer: 58789-53-0 |