5-Phenyl-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 0 EUR
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formel: C9H7NO
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00067074
CAS-Nummer: 1006-68-4