4-Chlor-3-nitropyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9995-25G
APOSOR9995-25GEA 60.9 EUR
APOSOR9995-25G
4-Chlor-3-nitropyridin 95%
4-Chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 33…40 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02683025
CAS-Nummer: 13091-23-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III