α-Brom-2-chlor-3,6-difluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0008-1G
PC0008-5G
PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA
23.2
EUR
APOSPC0008-1G
APOSPC0008-5G
APOSPC0008-25G
α-Brom-2-chlor-3,6-difluortoluol 98%
α-Brom-2-chlor-3,6-difluortoluol
Formel:
C₇H₄BrClF₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631446 CAS-Nummer: 90292-67-4 UN: 3265 ADR: 8,II |