3-(3-(Trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0014-5G
PC0014-1G
APOSPC0014-5GEA
159
EUR
APOSPC0014-5G
APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 95%
3-(3-(Trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01317834 CAS-Nummer: 168833-77-0 |