3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0028-100G
PC0028-25G
PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA
111
EUR
APOSPC0028-100G
APOSPC0028-25G
APOSPC0028-5G
3-Chlor-2-fluorbenzaldehyd 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO Molecular Weight: 158.56 g/mol Siedepunkt: 214 °C Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631571 CAS-Nummer: 85070-48-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...