4,4',4''-Trifluorotrityl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC0030-1G
APOSPC0030-1GEA
314
EUR
APOSPC0030-1G
4,4',4''-Trifluorotrityl bromide
4,4',4''-Trifluorotrityl bromide
Formel:
C₁₉H₁₂BrF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191586 CAS-Nummer: 200004-38-2 |