{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-1-yl}acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Carboxymethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 3-[1-(Carboxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]benzotrifluoride
PC0032-100MG
APOSPC0032-100MGEA
91.5
EUR
APOSPC0032-100MG
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-1-yl}acetic acid
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-1-yl}acetic acid
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O₂ Molecular Weight: 270,207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00973826 CAS-Nummer: 325970-02-3 |